Få mere at vide
MedChemExpress β-Amyloid (1-15)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.63% |
| CAS | 183745-81-5 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Molekylvægt (g/mol) | 1826.84 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (27.37 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Amyloid β-Protein (1-15) |