missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amylmetacresol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amylmetacresol |
| CAS | 1300-94-3 |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCc1ccc(C)cc1O |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-pentylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vægt | 178.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?