Få mere at vide
Amylmetacresol, Mikromol™
Beskrivelse
Amylmetacresol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amylmetacresol |
| CAS | 1300-94-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amylmetacresol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCc1ccc(C)cc1O |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-pentylphenol |
| Vis mere |