Få mere at vide
Amylmetacresol, Mikromol™
Artikelnummer. 17951396
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951396 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1132.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amylmetacresol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Analyt- eller komponentnavne Amylmetacresol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCCc1ccc(C)cc1O
IUPAC navn 5-methyl-2-pentylphenol
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.1358 g/mol