Få mere at vide
Amylmetacresol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457849
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457849 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457849 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1132.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amylmetacresol
CAS 1300-94-3
Analyt- eller komponentnavne Amylmetacresol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amylmetacresol, 5-Methyl-2-pentylphenol
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-3-4-5-6-11-8-7-10(2)9-12(11)13/h7-9,13H,3-6H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCCc1ccc(C)cc1O
IUPAC navn 5-methyl-2-pentylphenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 178.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 178,1358 g/mol