missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Amylin, amide, human

Artikelnummer. 16442028
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16442028 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16442028 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1070

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Amylin, amide, human, a 37-amino acid polypeptide, is a pancreatic hormone cosecreted with insulin that exerts unique roles in metabolism and glucose homeostasis. Amylin, amide, human inhibits glucagon secretion, delays gastric emptying, and acts as a satiety agent.

Tekniske data

Renhed 96.9%
CAS 122384-88-7
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 3903.28 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym DAP amide, human
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.