Få mere at vide
α-Amylcinnamyl alkohol, TRC
Artikelnummer. 30327453
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30327453 1 g
1 options
Artikelnummer. 30327453 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1110031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Molekylær formel C14 H20 O
Mængde 1 g
Synonym 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
SMIL CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
IUPAC navn (2E)-2-benzylideneheptan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 204.31
Formel vægt 204.1514