missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress α-Amylase
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9000-90-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 1 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (Need ultrasonic) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?