Få mere at vide
Amyl Phthalate, TRC
Artikelnummer. 30341668
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30341668 10 g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30341668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63655010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
CAS 131-18-0
Molekylær formel C18 H26 O4
Mængde 10 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester (9CI), Phthalic acid, dipentyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate, Amoil, Amyl phthalate, Di-n-amyl phthalate, Di-n-pentyl o-phthalate, Di-n-pentyl phthalate, Diamyl phthalate, Dipentyl phthalate, NSC 4720, Phthalic acid dipentyl ester, Phthalic acid, bis-n-pentyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3
SMIL CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC
IUPAC navn dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Formel vægt 306.1831