missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amylnitrit, TRC

Artikelnummer. 30346758
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346758 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7935705ML
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amyl Nitrite
CAS 463-04-7
Molekylær formel C5 H11 N O2
Mængde 5 mL
Synonym 1-Pentyl Nitrite, Nitramyl, n-Amyl Nitrite, n-Pentyl Nitrite
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
SMIL CCCCCON=O
IUPAC navn pentylnitrit
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.