Få mere at vide
Amylnitrit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amyl Nitrite |
| CAS | 463-04-7 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 1-Pentyl Nitrite, Nitramyl, n-Amyl Nitrite, n-Pentyl Nitrite |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCON=O |
| IUPAC navn | pentylnitrit |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |