Få mere at vide
Amtolmetin, TRC
Artikelnummer. 30339432
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30339432 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30339432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6353551MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Amtolmetin
CAS 87344-05-6
Molekylær formel C17H18N2O4
Mængde 1 mg
Synonym N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, N-[[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine, MED 5, McN 4366, Tolmetin Glycine Amide
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O4/c1-11-3-5-12(6-4-11)17(23)14-8-7-13(19(14)2)9-15(20)18-10-16(21)22/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC(=O)NCC(=O)O)n2C
IUPAC navn 2-[[2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]aminoeddikesyre] eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 314.34
Formel vægt 314.1267