Learn More
Amtolmetin Guacil, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Amtolmetin Guacil |
| CAS | 87344-06-7 |
| Molekylær formel | C24H24N2O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[2-[1-Methyl-5-(4-methylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]acetyl]glycine 2-Methoxyphenyl Ester, Amtolmethin Guacil, Amtolmetin Guacyl |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24N2O5/c1-16-8-10-17(11-9-16)24(29)19-13-12-18(26(19)2)14-22(27)25-15-23(28)31-21-7-5-4-6-20(21)30-3/h4-13H,14-15H2,1-3H3,(H,25,27) |
| SMIL | COc1ccccc1OC(=O)CNC(=O)Cc2ccc(C(=O)c3ccc(C)cc3)n2C |
| IUPAC navn | (2-methoxyphenyl) 2-[[2-[1-methyl-5-(4-methylbenzoyl)pyrrol-2-yl]acetyl]amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.46 |
| Formel vægt | 420.1685 |