Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AMTB hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18046052
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18046052 10 mg
18025742 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18046052 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3989/10
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in a rat model (pIC50 = 6.23).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 926023-82-7
Molekylær formel C23H27ClN2O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AMTB hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 430.99
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 430.991