Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AMT hydrochloride
Beskrivelse
Potent, selective and reversible inhibitor of iNOS (IC50 = 3.6 nM; approximately 30 and 40 times selective over nNOS and eNOS respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMT hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 166.67 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.21 |