Få mere at vide
Amsakrin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30340425
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30340425 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30340425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA89860010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amsacrine Hydrochloride
CAS 54301-15-4
Molekylær formel C21H19N3O3S . HCl
Mængde 10 mg
Synonym N-[4-(9-acridinylamino)-3-methoxyphenyl]-Methanesulfonamide monohydrochloride (9CI), 4’-(Acridin-9-ylamino)-3'-methoxymethanesulfonanilide hydrochloride, AMSA hydrochloride, N-[4-(9-Acridinylamino)-3-methoxyphenyl]methanesulfonamide hydrochloride, NSC 141549, m-AMSA hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H19N3O3S.ClH/c1-27-20-13-14(24-28(2,25)26)11-12-19(20)23-21-15-7-3-5-9-17(15)22-18-10-6-4-8-16(18)21;/h3-13,24H,1-2H3,(H,22,23);1H
SMIL Cl.COc1cc(NS(=O)(=O)C)ccc1Nc2c3ccccc3nc4ccccc24
IUPAC navn N-[4-(acridin-9-ylamino)-3-methoxyphenyl] metansulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 429.9