Få mere at vide
Amrinone, TRC
Artikelnummer. 30339933
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30339933 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30339933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA635000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amrinone
CAS 60719-84-8
Molekylær formel C10 H9 N3 O
Mængde 500 mg
Synonym [3,4'-Bipyridin]-6(1H)-one, 5-amino-, 5-Amino[3,4'-bipyridin]-6(1H)-one, 3-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,2-dihydro-2-pyridone, 5-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-[3,4'-bipyridine], AWD 08-250, Amrinone, Cartonic, Cordemcura, Inamrinone, Vesistol, Win 40680, Wincoram
InChI formel InChI=1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
SMIL NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
IUPAC navn 3-amino-5-pyridin-4-yl-1H-pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 187.2
Formel vægt 187.0746