Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amrinone, 98%
Artikelnummer. 15494979
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494979 1 g 1g
15404989 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494979 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62655.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Phosphodiesterase III-hæmmer og hæmmer blodpladeaggregation | CAS: 60719-84-8 | C10H9N3O
Phosphodiesterase III-hæmmer og hæmmer blodpladeaggregation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60719-84-8
Molekylær formel C10H9N3O
Synonym 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one
Tekniske data
Mængde 1 g
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Phosphodiesterase III-hæmmer og hæmmer blodpladeaggregation.
Formel vægt 187,20 g/mol
Smeltepunkt 294 °C til 297 °C (dec.)
Opløselighed Uopløselig i vand eller kloroform; Let opløselig i eddikesyre eller DMF; Opløselig i DMSO
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystaller
Assay 98%