Få mere at vide
Ampyrone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16452339 1 g
1 options
Artikelnummer. 16452339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1398
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Ampyrone is a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampyrone
CAS 83-07-8
Farve Deep Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13N3O
Mængde 1 g
Synonym 4-Aminoantipyrine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (246.01 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (246.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98.72%
Grad Research
Fysisk form Solid