Få mere at vide
Labconco™ Ampuller
Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
Oversigt:
Forhåndsscoret, flad bund
Ligesidet
Pakningsstørrelse:
100 ampuller
Pakke med 100
Beskrivelse
- Konstrueret af borosilikatglas af høj kvalitet for styrke og holdbarhed
- Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Ampul |
| Oversigt | Forhåndsscoret, flad bund |