Få mere at vide
Labconco™ Ampuller
Artikelnummer. 10084314 Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 ml
10 ml
Oversigt:
Forhåndsscoret, flad bund
Ligesidet
Pakningsstørrelse:
100 ampuller
Pakke med 100
Artikelnummer. 10084314
Brand: Labconco™ 7570610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Labconco Ampuller er fremstillet af borosilikatglas af højeste kvalitet for styrke og holdbarhed.
  • Konstrueret af borosilikatglas af høj kvalitet for styrke og holdbarhed
  • Leveres i pakker á 100 stk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Ampul
Oversigt Forhåndsscoret, flad bund