Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ampulafbrydere
Artikelnummer. 15940372 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
1-4 ml
5-10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15940372 1-4 ml Pakke med 100
16365212 5-10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15940372 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28915
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific Ampule Breakers giver en sikker og bekvem måde at åbne 1 mL til 10 mL glasampuller.
Disse engangs ampulbrækkere af polyethylenhylster hjælper med at beskytte dine fingre mod glasskår, når du åbner 1 mL til 10 mL glasampuller. De Thermo Scientific Ampule Breakers indkapsler ampultoppen ved åbning, hvilket gør bortskaffelse af glaspladen let og sikker.
•Nemt at bruge engangsformat
• Kompatibel med 1 mL til 10 mL glasampuller
• Beskytter mod glasskår
• Hjælper med at forhindre krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ampulafbryder
Inkluderer 100 afbrydere
Størrelse 1-4 ml
Mængde 100 afbrydere