missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 98+ %

Artikelnummer. 15464769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464769 100 g 100g
15454769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15464769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62378.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Nyttig som buffer

Det bruges som en alkalisk transferbuffer, der bruges til overførsel af stærkt basiske proteiner fra geler til nitrocellulose.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser Det bruges som en alkalisk transferbuffer, der bruges til overførsel af stærkt basiske proteiner fra geler
til nitrocellulose.

Opløselighed Opløseligt i vand
(333,33 mg/ml, klar til let uklar farveløs opløsning).

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68399-79-1
Molekylær formel C7H17NO5S
Molekylvægt (g/mol) 227.28
MDL nummer MFCD00041777
InChI nøgle ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100211
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]propan-1-sulfonsyre
SMIL CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AMPSO
Smeltepunkt 215°C to 225°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Beilstein 5929916
Opløselighedsinformation Soluble in water (333.33mg/ml,clear to slightly hazy colorless solution).
Formel vægt 227.28
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.