Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 98+ %
Artikelnummer. 15454769
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454769 25 g 25g
15464769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62378.14
Request Bulk or Custom Format
Nyttig som buffer
Det bruges som en alkalisk transferbuffer, der bruges til overførsel af stærkt basiske proteiner fra geler til nitrocellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en alkalisk transferbuffer, der bruges til overførsel af stærkt basiske proteiner fra geler
til nitrocellulose.
Opløselighed Opløseligt i vand
(333,33 mg/ml, klar til let uklar farveløs opløsning).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68399-79-1
Molekylær formel C7H17NO5S
Molekylvægt (g/mol) 227.28
MDL nummer MFCD00041777
InChI nøgle ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 100211
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]propan-1-sulfonsyre
SMIL CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AMPSO
Smeltepunkt 215°C to 225°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Beilstein 5929916
Opløselighedsinformation Soluble in water (333.33mg/ml,clear to slightly hazy colorless solution).
Formel vægt 227.28
Procent renhed ≥98%