Få mere at vide
Melford AMPSO
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- pKa (25°°C): 9,0
- Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 8,3 - 9,7
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AMPSO |
| CAS | 68399-79-1 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C7H17NO5S |