Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0,2 M bufferopløsning, pH 9,0
Artikelnummer. 15464729
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464729 250 mL 250ml
15454729 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464729 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62328.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102029-60-7 | C7H16NNaO5S | 249.257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102029-60-7
Molekylær formel C7H16NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 249.257
MDL nummer MFCD00067500
InChI nøgle UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44119996
IUPAC navn natrium;2-hydroxy-3-[(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)amino]propan-1-sulfonat
SMIL CC(C)(CO)NCC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale AMPSO buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 9.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Odorless
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.