Få mere at vide
AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 102029-60-7 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| Lugt | Odorless |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.257 |