Få mere at vide
Amproliumhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133491
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133491 10 g
17913125 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61853010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-88-2
Molekylær formel C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 315.24
Synonym 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
IUPAC navn 5-[(2-methylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-2-propylpyrimidin-4-amin; klorid; hydrochlorid
SMIL Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amprolium hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne Amprolium hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 10 g
Formel vægt 314.1065