Få mere at vide
Amproliumhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17963036
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17963036 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17963036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1772.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amproliumhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amprolium hydrochloride
CAS 137-88-2
Analyt- eller komponentnavne Amprolium hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H19 N4 . Cl . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride, monohydrochloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Amino-2-n-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-picolinium chloride hydrochloride, 1-(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinylmethyl)-2-methylpyridinium chloride hydrochloride, Amdon, Amprol, Amprol 25, Amprolium hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid, Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1)
InChI formel InChI=1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMIL Cl.[Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
IUPAC navn 5-[(2-methylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-2-propylpyrimidin-4-amin; klorid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 315.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 314,1065 g/mol