Få mere at vide
Amprolium 1000 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317740
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317740 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317740 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10243095WL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amprolium
CAS 121-25-5
Analyt- eller komponentnavne Amprolium
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C14 H19 N4 . Cl
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (1:1), 1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-picolinium chloride (6CI), 2-Picolinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-, chloride (8CI), Pyridinium, 1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methyl-, chloride (9CI), 1-((4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl)-2-methylpyridin-1-ium chloride, Ampisol, Amprolium, Amprolium chloride, Amprolium plus, Amprolsol, Amprovine, Anticoccid
InChI formel InChI=1S/C14H19N4.ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
IUPAC navn 5-[(2-methylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-2-propyl-pyrimidin-4-amine;chloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 278.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 278.1298 g/mol