Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amprenavir
Artikelnummer. 17271166 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271166 100 mg
17261166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271166 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466981000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 161814-49-9 | C25H35N3O6S, C25H35N3O6S | 505,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161814-49-9
Molekylær formel C25H35N3O6S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amprenavir
Mængde 100 mg
Formel vægt 505.63