Få mere at vide
Amprenavir, Mikromol™
Artikelnummer. 17982866
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17982866 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17982866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3582.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amprenavir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amprenavir
CAS 161814-49-9
Analyt- eller komponentnavne Amprenavir
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C25 H35 N3 O6 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, tetrahydro-3-furanyl ester, [3S-[3R*(1R*,2S*)]]-, 141W94, APV, Agenerase, Amprenavir, Angenerase, KVX 478, Prozei, Samprenavir, VX 478, VX-478, 141W94, GW 433908G Fosamprenavir Calcium Test Mix 1, GW 773543, GW 569683, GW 638469, GW 638468, GW 569686, GW 783579, GW 833074, Amprenavir, GW 634519, GW 587304, GW 461013X, 4949W94 (GW 288003X), GW 395126X, 3489W95, GW 422708X, GW 475728X, GW 327664X, GW 327662X, GW 327663X
InChI formel InChI=1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
SMIL CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
IUPAC navn [(3S)-oxolan-3-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl-(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 505.63
Mængde 100 mg
Formel vægt 505,2247 g/mol