Få mere at vide
MedChemExpress AMPPD
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 122341-56-4 |
| Opløselighed | H2O : 83.33 mg/mL (217.95 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonym | Lumi-Phos Plus∣ Lumigen PPD∣ PPD |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.34 g/mol |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 98.28% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |