Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ StandardWeight Strikkede servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16011412 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1800
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16011412 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 1800
1 options
Artikelnummer. 16011412 Leverandør Contec™ Leverandørnr. AMVL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 DKK
    3137.19 DKK / Pakke med 1800
    Spare 667.81 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amplitude™ StandardWeight Knitted Wipes er polyester interlock strikservietter med forseglede kanter.
  • Amplitude strikkeservietter er lette, 100 % polyester interlock strikservietter, der har en blød, struktureret overflade til effektiv rengøring uden at ridse.
  • Servietter er lavet af stof strikket af filament polyester.
  • De har god sorberingsevne med opløsningsmidler og er ekstremt lave i partikler og fibre.
  • Servietter vaskes og pakkes i en ISO Klasse 4 renrum for yderligere at reducere forurening.
  • Servietter er laserskåret, hvilket forsegler fibrene i kanterne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Ply 1-ply