Beskrivelse
- Part of the VertiKlean™ MAX™ Mop Wipe System
- For quick and easy mopping of floors, walls and other flat surfaces in controlled environments
- Can be used to apply disinfectant solutions to surfaces
- Removes contaminants easily from environment
- Presaturated wipe covers eliminate the need for a bucket and wringer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Non-woven Cellulose/Polyester Mop |
| Længde (engelsk) | 12 in. |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 16 in. |
| Bredde (metrisk) | 40.6 cm |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 16 tommer |
| Emballagemængde | 50/Pk., 20 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Non-sterile |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?