Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Lambda™ Hydroentangled polyesterservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15114599 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2700
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15114599 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) Pakke med 2700
1 options
Artikelnummer. 15114599 Leverandør Contec™ Leverandørnr. AMLA0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 DKK
    2435.92 DKK / Pakke med 2700
    Spare 519.08 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Giv enestående sorberingsevne i en universalserviet. Contec™ Amplitude™ Lambda™ Hydroentangled polyesterservietter er lavet af et nonwoven stof og er stærke og holdbare, selv når de er våde.
  • Stærkt og holdbart hydroentangled stof
  • Lave niveauer af partikler og rester
  • Ekstremt absorberende
  • Rengøring til almen brug i biotek-, farmaceutisk-, halvleder-, elektronik-, medicinsk udstyr og printkortindustrier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polyestercellulose
Absorberingsevne Indre: 4,36mL/g
Ekstrinsisk: 295mL/m²
Konstruktion Hydroentangled
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)