Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6858088 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Artikelnummer. 16695524
Brand: Contec™ NWPZ0001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Sterilitetscertifikat og bestrålingscertifikat med hvert tilfælde.
Designet til at tørre ind ISO Klasse 5 miljøer. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE Wipes er servietter med lavt endotoksinindhold, der opfylder FDA-standarden for bakterielle endotoksiner, der anvender Limulus Amoebocyte Lysate ved endotoksingrænsen for medicinsk udstyr kl.< 20 EU/enhed.
  • Steril, ikke-pyrogen nonwoven-visker lavet af cellulosefrit lyocell (rayon) og polyestermateriale
  • Ideel til produktaftørring og rengøring af de udvendige overflader af udstyr i biotek-, medicinal- og medicinsk udstyrsindustrien
  • Unik overfladetekstur giver effektiv rengøring og partikelfjernelse
  • Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
  • Høj vand- og opløsningsmiddelabsorptionskapacitet og -hastighed
  • Gamma-bestrålet til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
Ordreinfo
Steril emballage har aftagelig ydre pose og lineær rive inderpose; prægede lotnumre på begge poseforseglinger for sporbarhed. Basisvægt, 65 g/m 2 .
Overholdelse
Består LAL test for endotoksiner (< 20 EU/enhed). Valideret til 10 -6 SAL pr. AAMI/ISO 11137 Metode 1 Retningslinjer for sterilisering af medicinsk udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Lyocell, polyester
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til aftørring af produkter og rengøring af udstyrsoverflader i sterile områder