Indeholder
Sterilitetscertifikat og bestrålingscertifikat med hvert tilfælde.
- Steril, ikke-pyrogen nonwoven-visker lavet af cellulosefrit lyocell (rayon) og polyestermateriale
- Ideel til produktaftørring og rengøring af de udvendige overflader af udstyr i biotek-, medicinal- og medicinsk udstyrsindustrien
- Unik overfladetekstur giver effektiv rengøring og partikelfjernelse
- Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
- Høj vand- og opløsningsmiddelabsorptionskapacitet og -hastighed
- Gamma-bestrålet til et Sterility Assurance Level (SAL) på 10-6
Ordreinfo
Steril emballage har aftagelig ydre pose og lineær rive inderpose; prægede lotnumre på begge poseforseglinger for sporbarhed. Basisvægt, 65 g/m 2 .
Overholdelse
Består LAL test for endotoksiner (< 20 EU/enhed). Valideret til 10 -6 SAL pr. AAMI/ISO 11137 Metode 1 Retningslinjer for sterilisering af medicinsk udstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Lyocell, polyester |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 5 |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til aftørring af produkter og rengøring af udstyrsoverflader i sterile områder |
| Sterilitet | Steril |