Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Renrumsservietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2100
Beskrivelse
- Fremstillet af stærkt og slidstærkt polyester/cellulose hydroentangled nonwoven stof
- Økonomisk letvægtsvisker ideel til at tørre og absorbere spild i renrumsmiljøer; fremragende til brug i mindre kritiske applikationer
- Usædvanligt absorberende i forhold til vægt-til-kapacitet
- Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
- Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
- Anbefales til brug i ISO Renrumsmiljøer i klasse 6 og derover
- Almindelig rengøring inden for biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyr og lignende industrier
- Designet til ikke-slibende applikationer
Ordreinfo
Basisvægt: 54,2 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Absorberingsevne | Iboende: 6,4 ml/g; Ekstrinsisk: 356 ml/m² |
| Basisvægt | 57 |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 6 |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) |
| Vis mere |