Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med guldbuffer og MgCl2
Artikelnummer. 10640796 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1000 enheder
1500 Units
25.000 enheder
250 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
5000 enheder
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10640796 25.000 enheder Hver
10490735 250 enheder Hver
10685095 1000 enheder -
10156624 1500 Units 1500 enheder
10428444 3000 enheder -
10360545 5000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 10640796 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4317742
Edge
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
AmpliTaq Gold DNA-polymerase er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering. Dette modificerede enzym leveres i en inaktiv tilstand, og ved termisk aktivering frigives modificeringsmidlet permanent, hvilket regenererer aktivt enzym. Den resulterende hot-start PCR-amplifikation giver øget sensitivitet, specificitet og udbytte i forhold til konventionelle PCR-teknikker.
Funktioner
  • Automatiseret kemisk hot-start enzym for øget specificitet, følsomhed og udbytte
  • Tidsfrigivet termisk aktivering forbedrer følsomheden i forstærkninger med lavt antal kopier
  • Vellykket multipleks PCR sparer tid og reagenser
  • Inkluderer GeneAmp 10X PCR guldbuffer med MgCl 2
AmpliTaq Gold DNA-polymerase kan aktiveres delvist eller fuldstændigt i et præ-PCR-varmetrin eller kan tillades at aktiveres langsomt på en tidsfrigivet måde under denatureringstrinene af termisk cykling. Med eller uden et begrænset varmeaktiveringstrin foran, frigives aktivt enzym langsomt under termisk cykling for at matche skabelonkoncentrationen og øge specificiteten. Udbyttet af specifikt produkt stiger, fordi reaktanter ikke spildes i dannelsen af utilsigtede produkter. Fordi AmpliTaq Gold DNA-polymerase er et kemisk hot-start enzym, der er begrænset risiko for biologisk kontaminering.
GeneAmp 10X PCR Gold Buffer er formuleret til at give fleksibel, effektiv aktivering af AmpliTaq Gold DNA-polymerase, hvilket resulterer i en meget specifik, robust PCR-amplifikation. Ionstyrken og pH-værdien af GeneAmp 10X PCR Gold Buffer er blevet optimeret til at give en bredere aktiveringstemperatur og et bredere tidsinterval, når det bruges sammen med AmpliTaq Gold DNA polymerase.
Bemærk
  • AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase er tilgængelig for endnu bedre PCR-ydelse.
  • AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet. Dette ultrarene enzym reducerer falske positive resultater, amplificerer målsekvenser på lavt niveau og fremmer amplifikationen af en række forskellige skabeloner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring Denne pakke indeholder 5 æsker, hver æske indeholder:
• AmpliTaq Gold DNA-polymerase (5 U/μ L), 5 x 200μ L
• GeneAmp 10X guldbuffer, 20 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 20 x 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -30 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 25.000 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 20.000 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA