Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase med buffer II og MgCl2
Artikelnummer. 10348092 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder
25 x 1.000 enheder
250 enheder
3.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
250 enheder
25000 enheder
3000 enheder
5000 enheder
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10348092 250 enheder 250 enheder
10497114 1.000 enheder Hver
10782697 25 x 1.000 enheder 25000 enheder
10438654 - -
10639465 3.000 enheder 3000 enheder
10478254 5.000 enheder 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10348092 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080241
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
AmpliTaq Gold DNA-polymerase er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase med buffer II og MgCl 2 er en kemisk modificeret form af AmpliTaq DNA-polymerase, der kræver termisk aktivering. Det modificerede enzym leveres i en inaktiv tilstand, og ved termisk aktivering frigives modificeringsmidlet permanent, hvilket regenererer aktivt enzym. Den resulterende hot-start PCR-amplifikation giver øget sensitivitet, specificitet og udbytte i forhold til konventionelle PCR-teknikker.
AmpliTaq Gold DNA-polymerase kan aktiveres delvist eller fuldstændigt i et præ-PCR-varmetrin eller kan tillades at aktiveres langsomt på en tidsfrigivet måde under denatureringstrinene af termisk cykling. Med eller uden et begrænset varmeaktiveringstrin foran, frigives aktivt enzym langsomt under termisk cykling for at matche skabelonkoncentrationen og øge specificiteten. Udbyttet af specifikt produkt stiger, da reaktanter ikke spildes i dannelsen af utilsigtede produkter.
Funktioner
  • Automatiseret kemisk hot-start enzym for øget specificitet, følsomhed og udbytte
  • Tidsfrigivet termisk aktivering forbedrer følsomheden i forstærkninger med lavt antal kopier
  • Vellykket multipleks PCR sparer tid og reagenser
  • Inkluderer GeneAmp 10X PCR-buffer II med MgCl2
  • Hot-start teknologi reducerer risikoen for biologisk forurening
Bemærk
  • For bedre ydeevne AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase renses ved en yderligere proprietær separationsproces for at eliminere kontaminerende bakterielle DNA-sekvenser fra enzympræparatet.
  • Når det bruges sammen med den forbedrede 360 Gold Buffer, reducerer dette ultrarene enzym falske positive resultater, amplificerer målsekvenser på lavt niveau og fremmer amplifikationen af en række skabeloner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq Gold DNA-polymerase (5 U/μ L), 1 x 50μ L
• 10X PCR-buffer II, 1 x 1,5 ml
• 25 mM MgCl2 , 1 x 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -30 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Mængde 250 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA