Få mere at vide
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymerase, LD (lavt DNA)
Artikelnummer. 10762697 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
Buffer I
Buffer II
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10762697
Brand: Applied Biosystems™ N8080157
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Indeholder 250 stk AmpliTaq DNA-polymerase og buffer I.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Lav DNA), er det samme enzym som AmpliTaq DNA-polymerase, men oprenses yderligere gennem en proprietær separationsproces for at sikre, at resterende bakterielle DNA-sekvenser reduceres væsentligt.
Dette højt oprensede enzympræparat sikrer, at ikke-mål, falsk-positive PCR-produkter vil blive effektivt minimeret, når bakteriesekvenser amplificeres. Dette er især nyttigt til PCR-amplifikationer med lavt antal kopier. Enzymet er kvalitetskontroltestet for at verificere, at færre end 10 kopier af bakteriel 16S ribosomale RNA-gensekvenser er til stede i en standard 2,5 enhedsalikvot.
AmpliTaq DNA Polymerase, LD, leveres med enten 10X PCR Buffer I eller med 10X PCR Buffer II og MgCl 2 Solution.
Funktioner
  • Minimerer ikke-specifikke PCR-produkter ved amplifikation af bakterielle mål
  • Meget oprenset enzym, hvilket gør det særligt anvendeligt til amplifikationer med lavt kopiantal
Bemærk
  • Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring • AmpliTaq DNA-polymerase, LD (5 U/μ L), 25μ L
• 10X PCR Buffer I, 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -30 °C.
Format Enkeltstående enzym
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype DNA-polymerase
Renhed eller kvalitetsklasse LD (lavt DNA)
Mængde 250 enheder
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Inkluderer Buffer I