Få mere at vide
Thermo Scientific™ Forstærket IDEIA™ HP StAR™ Kit med enzymimmunoassay
Artikelnummer. 11423979
Skift visning
Mængde:
96 Brønde
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423979 96 Brønde 96 tests
1 options
Artikelnummer. 11423979 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K6630112
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt Helicobacter pylori- antigener i humane afføringsprøver med denne enzymimmunoassay af sanwich-type i mikropladeformat.
Detekter hurtigt Helicobacter pylori- antigen direkte fra fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Forstærket IDEIA™ HP StAR™ Kit med enzymimmunoassay. Testen anvender meget specifikke monoklonale antistoffer kombineret med et polymer dextrankonjugat for at opnå høj sensitivitet og specificitet. Denne in vitro kvalitative enzymimmunoassay er beregnet til at hjælpe med diagnosticering af Helicobacter pylori -infektion og til at overvåge udryddelse efter behandling hos både voksne patienter og børn.
Helicobacter pylori -infektion er den mest almindelige årsag til gastritis og er involveret i mavesår, duodenalsår og gastrisk adenocarcinom. Det er også det forårsagende middel i en høj procentdel af dyspepsitilfælde.
H. pylori -bakterier har tilpasset sig til at leve i det sure miljø i maven. Enzymet urease spalter urinstof til ammoniak og kuldioxid og neutraliserer dermed syren og gør det muligt for H. pylori at overleve de bakteriedræbende tilstande i maven. Produktionen af katalase og superoxiddismutase beskytter bakterierne mod neutrofile angreb i maveslimhinden 1 .
Brug Amplified IDEIA HP StAR til den indledende diagnose af H.pylori -infektioner samt til overvågning af udryddelsessucces fire til seks uger efter afslutning af udryddelsesterapi og også til diagnosticering af geninfektion.
Den forstærkede IDEIA™ Hp StAR™ test er en sandwich-type enzymimmunoassay, der anvender immunoassay amplifikationsteknologi til bestemmelse af H. pylori -antigener i fæces.
  • Hurtige resultater - inden for lidt over 70 minutter efter modtagelse af testprøve
  • Enkle reagenser, der er klar til brug
  • Fremragende følsomhed og specificitet - højkvalitets, velkarakteriserede antistoffer, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet
  • Letlæselige resultater
  • Lang holdbarhed - typisk 24 måneder
Brøndene på mikropladen er coatet med monoklonale antistoffer, der er specifikke for H. pylori- antigener. Supernatant af en fækal suspension, såvel som peberrodsperoxidase (HRP) mærkede monoklonale antistoffer (antistofkonjugat), tilsættes til brøndene i ét trin. Under inkubation binder H. pylori -antigener til stede i prøven til antistofferne på mikropladen og til de HRP-mærkede antistoffer og danner således et 'sandwichkompleks'. Brøndene vaskes for at fjerne ubundet antistofkonjugat. Et farveløst enkeltkomponent enzymsubstrat (Tetramethylbenzidin – TMB) tilsættes. Bundet HRP oxiderer TMB til et blåt farvet produkt. Ved at tilføje stopopløsningen ændres farven til gul. Farvens intensitet bestemmes spektrofotometrisk.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Forstærket IDEIA HP StAR™ Kit med enzymimmunoassay
Detekterbare analytter H. pylori antigen
Prøvetype Fækal
Type H. pylori testkit
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Inkluderer Antistofbelagte mikrobrønde, prøvevæske, positiv kontrol, negativ kontrol, konjugat, vaskebufferkoncentrat, substrat, stopopløsning.
Mængde 96 Brønde