Få mere at vide
Amplicaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amplicaine |
| CAS | 13912-77-1 |
| Molekylær formel | C14H22N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Octacaine, 3-(Diethylamino)butyranilide, 3-(Diethylamino)-N-phenyl-butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O/c1-4-16(5-2)12(3)11-14(17)15-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,4-5,11H2,1-3H3,(H,15,17) |
| SMIL | CCN(CC)C(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-(diethylamino)-N-phenylbutanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vægt | 234.1732 |