missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ampiroxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampiroxicam |
| CAS | 99464-64-9 |
| Molekylær formel | C20 H21 N3 O7 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O7S/c1-4-28-20(25)30-13(2)29-18-14-9-5-6-10-15(14)31(26,27)23(3)17(18)19(24)22-16-11-7-8-12-21-16/h5-13H,4H2,1-3H3,(H,21,22,24) |
| SMIL | CCOC(=O)OC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC navn | ethyl 1-[[2-methyl-1,1-dioxo-3-(pyridin-2-ylcarbamoyl)-1λ^{6},2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.46 |
| Formel vægt | 447.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?