Få mere at vide
Ampicillin Trihydrate (Off-white Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10123533
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10123533 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10123533 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP90225
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin Trihydrate
Type Ampicillin Trihydrate
Fysisk form Solid
CAS 7177-48-2
pH 3.5 to 6.0
Smeltepunkt 197.8°C
Emballage Poly Bottle
Styrke Inclusive between 950μg/mg
Farve White
Mængde 25 g
Molekylær formel C16H25N3O7S
Merck Index 15, 583
InChI nøgle RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 403.45
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
Formel vægt 403.25
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .