Få mere at vide
Ampicillin trihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11484582 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484582 25 g 25g
11474582 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484582 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 219014725
Aktiv som et bredspektret antibiotikum. Ampicillin trihydrat, MP Biomedicals er et semisyntetisk derivat af penicillin, der almindeligvis anvendes til at selektere for ampicillinresistens i muterede og transformerede celler. Det bruges også til at forbedre luminol che
Ampicillin trihydrat er enβ -lactamantibiotikum med en aminogruppesidekæde knyttet til penicillinstrukturen. Det er et penicillinderivat, der hæmmer bakteriel cellevægsyntese (peptidoglycan-tværbinding) ved at inaktivere transpeptidaser på den indre overflade af bakteriecellemembranen.
  • Inaktiveret af beta-lactamaser; derfor bør en beta-lactamasehæmmer overvejes ved brug af ampicillin
  • Antimikrobielt spektrum: gram-negative og gram-positive bakterier.
    • Mod gram-positive bakterier har ampicillin en lignende virkningsmekanisme som benzylpenicillin
    • Overfor gram-negative bakterier har den en lignende virkningsmekanisme som chloramphenicol og tetracycliner
  • Kun bakteriedræbende for voksende E. coli. Hæmmer cellevægssyntese via spaltning afβ -lactam ring af ampicillin vedβ -lactamase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7177-48-2
Molekylær formel C16H25N3O7S
Molekylvægt (g/mol) 403.45
InChI nøgle RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Synonym Aminobenzylpenicillin trihydrate, alpha-Aminobenzylpenicillin trihydrate ;D[-]-α-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-α-Aminophenylacetamido]penicillanic acid
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;trihydrat
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 198°C to 200°C (literature)
Koncentration Working Concentration: 100mg/liter for both gram positive and gram negative bacteria. It is typically stable in media at 37°C for approximately 3 days.
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in 1M Ammonium Hydroxide (50mg/mL), dilute acids (50mg/mL 1M HCl) or bases; slightly soluble in water (10mg/mL); practically insoluble in alcohol, chloroform, ether and fixed oils.
Formel vægt 403.46
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin Trihydrate