Få mere at vide
Ampicillin Trihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17923496
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17923496 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17923496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0253.15
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ampicillin Trihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin Trihydrate
CAS 7177-48-2
Analyt- eller komponentnavne Ampicillin Trihydrate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H19 N3 O4 S . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ampicillin Trihydrate, BRL-1341
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
SMIL O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 403.45
Mængde 500 mg
Formel vægt 403.1413 g/mol