Få mere at vide
Melford Ampicillin trihydrat
Beskrivelse
Ampicillin er et bredspektret beta-lactam antibiotikum, der tilhører penicillingruppen.
Ampicillin er et bredspektret beta-lactam antibiotikum, der tilhører penicillingruppen. Ampicillintrihydrat er almindeligt anvendt i molekylærbiologiske teknikker, såsom bakteriekulturstudier og kloningseksperimenter.
Ampicillin interfererer med bakteriel cellevægsyntese, hvilket fører til cellelyse og hæmmer bakteriel vækst. Det bruges ofte til fremstilling af selektive medier til dyrkning af bakterier, der huser ampicillinresistensgener.
Forskere bruger ampicillin som et værktøj til at opretholde sterile forhold i bakteriekulturer og til selektivt at dyrke bakterier, der er blevet gensplejset til at modstå antibiotikummet. Dette er især nyttigt i molekylære kloningseksperimenter, hvor tilstedeværelsen af ampicillin hjælper med at selektere for vellykket inkorporering af plasmider, der bærer ampicillinresistensgener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampicillin Trihydrate |
| CAS | 7177-48-2 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C16H19N3O4S-3H2O |