Få mere at vide
Ampicillin
Artikelnummer. 15493649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493649 5 g 5g
15403659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60977.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1632.00 DKK
    1349.65 DKK / 5g
    Spare 282.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ampicillin, CAS # 69-53-4, er strukturelt beslægtet med penicillin og betragtes som et semisyntetisk antibiotikum med antibakteriel virkning. | CAS: 69-53-4 | C16H19N3O4S | 349,405 g/mol
Ampicillin bruges som et semisyntetisk antibiotikum, der har antibakteriel aktivitet, der er strukturelt relateret til penicillin. Det er meget brugt selektionsreagens til transformerede celler, der udtrykkerβ -lactamase. Det bruges også til at forebygge og behandle en række bakterielle infektioner. Det kan også bruges til at forhindre gruppe B streptokokinfektion hos nyfødte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ampicillin er et bredspektret, semisyntetisk,β -lactam penicillin med bakteriedræbende aktivitet. Det virker mod adskillige gram-positive og -negative infektioner
  • Denne forbindelse binder til og inaktiverer penicillin-bindende proteiner (PBP) placeret på den indre membran af bakteriecellevæggen. Denne inaktivering interfererer med tværbindingen af peptidoglycankæder, der er afgørende for bakteriel cellevægs styrke og stivhed. Følgelig er der en afbrydelse i bakteriecellevægssyntesen, hvilket resulterer i svækkelse af bakteriecellevæggen, hvilket forårsager cellelyse
Anvendelse
  • I laboratorieforsøg bruges det almindeligvis som et selektorreagens til transformerede celler, der udtrykkerβ -lactamase. Det ampicillin-resistente gen (ampR) katalyserer hydrolysen afβ -lactamring af ampicillin og afgifter stoffet naturligt
  • Ampicillin bruges almindeligvis som en selektionsmarkør for E. coli og andre bakterier under plasmid-DNA-isolering, proteinekspression og genkloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-53-4
Molekylær formel C16H19N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 349.405
MDL nummer MFCD00005175
InChI nøgle AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
PubChem CID 6249
ChEBI CHEBI:28971
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre
SMIL CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampicillin
Type Ampicillin
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 208 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 1090925
Merck Index 14,586
Opløselighedsinformation I 1 M NH4OH, 50 mg/ml
Formel vægt 349.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin