Få mere at vide
Ampicillin t-Butyl-demethylbenzenemethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,5R,6R)-6-(2,2-dimethylpropanoylamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| CAS | 6489-58-3 |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ampicillin EP Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-12(2,3)11(19)14-6-8(16)15-7(10(17)18)13(4,5)20-9(6)15/h6-7,9H,1-5H3,(H,14,19)(H,17,18)/t6-,7+,9-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-6-(2,2-dimethylpropanoylamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.37 |
| Formel vægt | 300.1144 |